4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 4-Methoxy-1-naphthoic acid
H64432.03 H64432.06 H64432.14
H64432.03EA 61 EUR InStock
H64432.03 H64432.06 H64432.14
4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
4-methoxy-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 13041-62-8 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Off-white Melting Point: 243-247° Beilstein Reference: 2099800 MDL No.: MFCD02575372
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,209 g/mol
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02575372
Numéro CAS: 13041-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité