5-Formylthiophene-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64462.03 H64462.06
H64462.03EA 74.9 EUR InStock
H64462.03 H64462.06
5-Formylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 21512-16-3 Molecular Formula: C6H3NOS Formula Weight: 137.16 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 90-95° Beilstein Reference: 115517 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09037804
Formule: C₆H₃NOS
MW: 137,156 g/mol
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037804
Numéro CAS: 21512-16-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité