Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, Methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
H64467.06 H64467.14
H64467.06EA 133 EUR InStock
H64467.06 H64467.14
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 188614-01-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 14311523 MDL No.: MFCD00449104
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Numéro MDL: MFCD00449104
Numéro CAS: 188614-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité