6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64512.MD H64512.03
H64512.MDEA 180 EUR InStock
H64512.MD H64512.03
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 14446-24-3 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Physical Form: Solid Melting Point: 192-193° Beilstein Reference: 127578 MDL No.: MFCD01717047
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,193 g/mol
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01717047
Numéro CAS: 14446-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité