2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64514.03EA 87.2 EUR InStock
H64514.03 H64514.06
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610828
Numéro CAS: 1227579-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité