Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
H64519.06 H64519.14
H64519.06EA 69.2 EUR InStock
H64519.06 H64519.14
Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Methyl-4-methoxypicolinate
Purity: 98% CAS No.: 29681-43-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Physical Form: Solid Appearance: White to pale yellow Melting Point: 47-50° Beilstein Reference: 473379 MDL No.: MFCD00956223
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956223
Numéro CAS: 29681-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité