1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetyltetrahydropyran
H64522.MD H64522.03
H64522.MDEA 136 EUR InStock
H64522.MD H64522.03
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone ≥97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Purity: 97% CAS No.: 137052-08-5 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Physical Form: Liquid Density: 1.024 Refractive Index: 1.4530 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 90-94°/15mm Beilstein Reference: 109587 MDL No.: MFCD08704647
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 90…94 °C (15 mmHg)
Densité: 1.024
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704647
Numéro CAS: 137052-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité