5-Methylpicolinonitrile 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64539.06 H64539.14
H64539.06EA 111 EUR InStock
H64539.06 H64539.14
5-Methylpicolinonitrile 97+%
5-Methylpicolinonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 1620-77-5 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Physical Form: Solid Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 111125 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06200830
Formule: C7H6N2
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200830
Numéro CAS: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité