3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64546.03EA 106 EUR InStock
H64546.03
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Numéro MDL: MFCD03791117
Numéro CAS: 876-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité