5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64547.06EA 364 EUR InStock
H64547.06
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD09834365
Numéro CAS: 38185-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité