2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64551.14EA 308 EUR InStock
H64551.14 H64551.06
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97+%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₈N₂
MW: 120,15 g/mol
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659751
Numéro CAS: 10592-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité