4-Hexylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64555.03EA 207 EUR InStock
H64555.03
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039029
Numéro CAS: 105365-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité