4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64557.03 H64557.06
H64557.03EA 245 EUR InStock
H64557.03 H64557.06
4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 34941-92-9 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.53 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 1634727 MDL No.: MFCD04112503
Formule: C₅H₃ClFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112503
Numéro CAS: 34941-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité