Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64568.03 H64568.06
H64568.03EA 79.8 EUR InStock
H64568.03 H64568.06
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Purity: 98% CAS No.: 14774-37-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 61°(142°F) Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 111-115°/15mm Beilstein Reference: 103069 MDL No.: MFCD00457804
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 111…115 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 61 °C (142 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457804
Numéro CAS: 14774-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité