2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64621.03 H64621.06
H64621.03EA 81.8 EUR InStock
H64621.03 H64621.06
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 476620-54-9 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 20365202 MDL No.: MFCD16659662
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659662
Numéro CAS: 476620-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité