Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64643.06 H64643.14
H64643.06EA 52.6 EUR InStock
H64643.06 H64643.14
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque 97%
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 21740-00-1 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 3247380 MDL No.: MFCD00079717
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079717
Numéro CAS: 21740-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité