2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
H64651.03 H64651.06
H64651.03EA 117 EUR InStock
H64651.03 H64651.06
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98% CAS No.: 51012-65-8 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.07 Boiling Point: 81-83° Beilstein Reference: 508116 MDL No.: MFCD04038955
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,074 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038955
Numéro CAS: 51012-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité