(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
H64654.MD H64654.03
H64654.MDEA 75.3 EUR InStock
H64654.MD H64654.03
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 869681-70-9 Molecular Formula: C10H17NO5 Formula Weight: 231.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 181° Beilstein Reference: 10254221 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD04114909
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Numéro MDL: MFCD04114909
Numéro CAS: 869681-70-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité