2-Methylpropanethioamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64663.03EA 46.3 EUR InStock
H64663.03 H64663.14 H64663.06
2-Methylpropanethioamide 95%
2-Methylpropanethioamide
Formule: C₄H₉NS
MW: 103,183 g/mol
Point de fusion: 45…48 °C
Numéro MDL: MFCD07369538
Numéro CAS: 13515-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité