4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64666.03 H64666.06
H64666.03EA 70.7 EUR InStock
H64666.03 H64666.06
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
4,4'-Dibromotriphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 81090-53-1 Molecular Formula: C18H13Br2N Formula Weight: 403.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 85° Beilstein Reference: 7094354 MDL No.: MFCD00060104
Formule: C₁₈H₁₃Br₂N
Point de fusion: 85 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060104
Numéro CAS: 81090-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité