Violuric acid monohydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23931.09 B23931.18
B23931.09EA 51 EUR InStock
B23931.09 B23931.18
Violuric acid monohydrate ≥97%
Violuric acid monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 26351-19-9 Molecular Formula: C4H3N3O4.H2O Formula Weight: 175.10 (157.08anhy) Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 162342 Merck Reference: 14,10000 MDL No.: MFCD00149401
Formule: C₄H₃N₃O₄·H₂O
Point de fusion: ∼245 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00149401
Numéro CAS: 26351-19-9
Merck Index: 14,10000
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité