2-Bromo-6-fluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64689.06 H64689.14 H64689.22
H64689.06EA 56.1 EUR InStock
H64689.06 H64689.14 H64689.22
2-Bromo-6-fluorobenzaldéhyde 98%
2-Bromo-6-fluorobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 360575-28-6 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Density: 1.70 Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 43-47° Boiling Point: 100-102°/8mm Beilstein Reference: 2573976 MDL No.: MFCD03407341
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Densité: 1.70
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD03407341
Numéro CAS: 360575-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité