1H-Pyrimidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H64690.03EA 35.4 EUR InStock
H64690.03 H64690.06
1H-Pyrimidine-4-one 98%
1H-Pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 163…169 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00006664
Numéro CAS: 51953-17-4
EINECS: 224-932-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité