2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64704.06EA 127 EUR InStock
H64704.06 H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (50 mmHg)
Densité: 1,372
Point d'éclair: 17 °C (63 °F)
Numéro MDL: MFCD00039236
Numéro CAS: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité