2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64741.MDEA 44.6 EUR InStock
H64741.MD
2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996906
Numéro CAS: 666747-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité