1-Cyclopentylethanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64744.03 H64744.06
H64744.03EA 103 EUR InStock
H64744.03 H64744.06
1-Cyclopentylethanone 98%
1-Cyclopentylethanone
Purity: 98% CAS No.: 6004-60-0 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Physical Form: Liquid Density: 0.913 Refractive Index: 1.4435 Appearance: Colourless Boiling Point: 151-156° Beilstein Reference: 1853483 MDL No.: MFCD00060799
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 151…156 °C
Densité: 0.913
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060799
Numéro CAS: 6004-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité