1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 487 EUR InStock
H27400.18 H27400.06
1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate ≥98%
1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate
Formule: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1.157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953486
Numéro CAS: 848641-69-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité