((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Difluoromethyl phenyl sulphone
H64760.03 H64760.06
H64760.03EA 80.6 EUR InStock
H64760.03 H64760.06
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 95%
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene
Purity: 95% CAS No.: 1535-65-5 Molecular Formula: C7H6F2O2S Formula Weight: 192.18 Physical Form: Liquid Density: 1.324 Refractive Index: 1.5000 Appearance: Pale yellow Melting Point: 24-25° Beilstein Reference: 2259218 MDL No.: MFCD01050170
Formule: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01050170
Numéro CAS: 1535-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité