3-Fluoro-5-iodopyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64770.03 H64770.06
H64770.03EA 143 EUR InStock
H64770.03 H64770.06
3-Fluoro-5-iodopyridine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridine
Purity: 95% CAS No.: 757950-13-3 Molecular Formula: C5H3FIN Formula Weight: 222.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white Beilstein Reference: 11107918 MDL No.: MFCD08457780
Formule: C₅H₃FIN
Numéro MDL: MFCD08457780
Numéro CAS: 757950-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité