2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64773.14EA 511 EUR InStock
H64773.14 H64773.03 H64773.06
2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260903
Numéro CAS: 22536-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité