3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64774.06EA 82.7 EUR InStock
H64774.06 H64774.14
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100900
Numéro CAS: 23761-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité