Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
H64776.03 H64776.06
H64776.03EA 69.3 EUR InStock
H64776.03 H64776.06
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 7126-57-0 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 473842 MDL No.: MFCD04122505
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,164 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04122505
Numéro CAS: 7126-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité