2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole
H64781.03 H64781.06
H64781.03EA 149 EUR InStock
H64781.03 H64781.06
2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Purity: 95% CAS No.: 37859-43-1 Molecular Formula: C8H6ClNS Formula Weight: 183.65 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 34° Boiling Point: 88-99°/0.3mm Beilstein Reference: 120805 MDL No.: MFCD05664944
Formule: C₈H₆CINS
MW: 183,65 g/mol
Point d'ébullition: 88…99 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 34 °C
Numéro MDL: MFCD05664944
Numéro CAS: 37859-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité