Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64788.03 H64788.06
H64788.03EA 209 EUR InStock
H64788.03 H64788.06
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 51940-64-8 Molecular Formula: C7H6Cl2N2O2 Formula Weight: 221.04 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 36-37° Beilstein Reference: 152173 MDL No.: MFCD09910281
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910281
Numéro CAS: 51940-64-8
EINECS: 257-531-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité