5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
H64791.14 H64791.22
H64791.14EA 117 EUR InStock
H64791.14 H64791.22
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle 98%
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 78686-79-0 Molecular Formula: C7H5BrClNO2 Formula Weight: 250.48 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Melting Point: 48-53° Beilstein Reference: 4394169 MDL No.: MFCD03844848
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Point de fusion: 48…53 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844848
Numéro CAS: 78686-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité