Methyl-4-methylsalicylate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate
H64793.06 H64793.14
H64793.06EA 55 EUR InStock
H64793.06 H64793.14
Methyl-4-methylsalicylate 98+%
Methyl-4-methylsalicylate
Purity: 98+% CAS No.: 4670-56-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Density: 1.147 Refractive Index: 1.5370 Appearance: Pale brown to pale yellow Melting Point: 27-28° Boiling Point: 242° lit. Beilstein Reference: 2690247 MDL No.: MFCD00020130
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (lit.)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1.147
Numéro MDL: MFCD00020130
Numéro CAS: 4670-56-8
EINECS: 225-117-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité