2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64815.MDEA 32.1 EUR InStock
H64815.MD H64815.06 H64815.03
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine 95%
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659479
Numéro CAS: 301222-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité