3-Bromo-5-chlorophénol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64844.06EA 98.2 EUR InStock
H64844.06 H64844.14 H64844.03
3-Bromo-5-chlorophénol 97+%
3-Bromo-5-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Numéro MDL: MFCD07780676
Numéro CAS: 56962-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité