N,N-Diméthylpropionamide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64850.14 H64850.22
H64850.14EA 108 EUR InStock
H64850.14 H64850.22
N,N-Diméthylpropionamide 98+%
N,N-Diméthylpropionamide
Purity: 98+% CAS No.: 758-96-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 62°(144°F) Physical Form: Liquid Density: 0.920 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Melting Point: -45° lit. Boiling Point: 174-175° lit. Beilstein Reference: 1740719 MDL No.: MFCD00009301
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 174…175 °C (lit.)
Point de fusion: –45 °C (lit.)
Densité: 0.920
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009301
Numéro CAS: 758-96-3
EINECS: 212-064-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité