3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64898.03 H64898.06
H64898.03EA 62.9 EUR InStock
H64898.03 H64898.06
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid 98%
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 864377-33-3 Molecular Formula: C18H14BNO2 Formula Weight: 287.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 15530380 MDL No.: MFCD18072506
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
Numéro MDL: MFCD18072506
Numéro CAS: 864377-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité