10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64911.06EA 441 EUR InStock
H64911.06 H64911.MD H64911.03
10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid 98%
10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid
Formule: C₂₀H₁₅BO₂
MW: 298,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD11111989
Numéro CAS: 334658-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité