Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
H64914.03 H64914.06
H64914.03EA 76.7 EUR InStock
H64914.03 H64914.06
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 89793-12-4 Molecular Formula: C7H7ClN2O2 Formula Weight: 186.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 52-60° Boiling Point: 80°/760mm Beilstein Reference: 142651 MDL No.: MFCD09863164
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…60 °C
Numéro MDL: MFCD09863164
Numéro CAS: 89793-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité