2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64924.06 H64924.14
H64924.06EA 54.3 EUR InStock
H64924.06 H64924.14
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 89976-12-5 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Off-white Beilstein Reference: 2506013 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01631684
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631684
Numéro CAS: 89976-12-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité