3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
H64948.03 H64948.06
H64948.03EA 47.4 EUR InStock
H64948.03 H64948.06
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 214360-46-0 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.09 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 78-82° dec. MDL No.: MFCD03789262
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789262
Numéro CAS: 214360-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité