4-Bromoimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64972.06 H64972.14
H64972.06EA 78.7 EUR InStock
H64972.06 H64972.14
4-Bromoimidazole 98%
4-Bromoimidazole
Purity: 98% CAS No.: 2302-25-2 Molecular Formula: C3H3BrN2 Formula Weight: 146.97 Physical Form: Solid Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 1615 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00047021
Formule: C₃H₃BrN₂
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047021
Numéro CAS: 2302-25-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité