2-Amino-5-chlorophénol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64978.14 H64978.22
H64978.14EA 93.1 EUR InStock
H64978.14 H64978.22
2-Amino-5-chlorophénol 97+%
2-Amino-5-chlorophénol
Purity: 97+% CAS No.: 28443-50-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Physical Form: Powder Appearance: Brown Melting Point: 145-153° Beilstein Reference: 386421 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD02093863
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 145…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093863
Numéro CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité