Z-Gln-Gly-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine, (S)-2-(5-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-5-oxopentanamido)acetic acid
H65088.MD H65088.03 H65088.06
H65088.MDEA 70.1 EUR InStock
H65088.MD H65088.03 H65088.06
Z-Gln-Gly-OH 98%
Z-Gln-Gly-OH
Purity: 98% CAS No.: 6610-42-0 Molecular Formula: C15H19N3O6 Formula Weight: 337.33 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2179068 MDL No.: MFCD00055926
Formule: C₁₅H₁₉N₃O₆
MW: 337,332 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055926
Numéro CAS: 6610-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité