Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
H65384.03 H65384.06
H65384.03EA 83.1 EUR InStock
H65384.03 H65384.06
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Purity: 97% CAS No.: 17435-72-2 Molecular Formula: C6H9BrO2 Formula Weight: 193.04 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 81°(178°F) Physical Form: Liquid Density: 1.398 Refractive Index: 1.4790 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 38°/0.8mm Beilstein Reference: 970108 MDL No.: MFCD00031518
Formule: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Point d'ébullition: 38 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1.398
Point d'éclair: 81 °C (178 °F)
Numéro MDL: MFCD00031518
Numéro CAS: 17435-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité