2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H66258.06EA 102 EUR InStock
H66258.06
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀ClNO₄
MW: 421,877 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797578
Numéro CAS: 198560-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité