N-Isopropylacrylamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H66262.22EA 277 EUR InStock
H66262.22 H66262.14
N-Isopropylacrylamide 97%
N-Isopropylacrylamide
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 89…92 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041913
Numéro CAS: 2210-25-5
EINECS: 218-638-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité